Przejdź do
8.41554
Benzotrifluorek
for synthesis
Synonim(y):
Benzotrifluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.11
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
202-635-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
100-103 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
53 hPa ( 25 °C)
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
53 hPa ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
650 °C
potency
15000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.4-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
100-103 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
transition temp
flash point 12 °C
solubility
0.45 g/L (Hydrolysis)
density
1.197 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.186 - 1.190
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
547948612685551406
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
-
assay
99% (CP)
grade
synthesis grade
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.45 g/L (Hydrolysis)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
100-103 °C/1013 hPa
bp
102 °C (lit.)
bp
-
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841554010004022536644615