Przejdź do
8.41493
2-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
5-metoksysalicylaldehyd
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
EC Index Number:
211-589-0
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
100-102 °C/2.67 hPa
mp
4 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
InChI key
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd do syntezy. CAS 672-13-9, masa molowa 152,15 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.220 - 1.224
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841493000504022536640587
841493002504027269983611