The minimum purity of this material is 97.0 %. The purity is lot specific and reported on the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:_x000D_
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/841264#product-documentation
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
188,00 zł
vapor pressure
75 hPa ( 100 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
139-141 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 25.5 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI key
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -59 °C | mp - | mp - | mp - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 139-141 °C/1013 hPa | bp 139-141 °C (lit.) | bp 186 °C (lit.) | bp 117-118 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boran triizopropylu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8412640500 | 04027269001124 |
| 8412640050 | 04027269276997 |
| 8412640100 | 04022536630816 |
-
What is the purity of Triisopropyl borate for synthesis?