Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
218-975-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
220-221 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C1C(CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (acidimetric) | assay - | assay ≥97.5% (GC), 97.5-102.5% (T), 98% | assay 98% |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 220-221 °C | mp 30-33 °C | mp - | mp 101-104 °C (lit.) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8410880005 | 04022536627434 |