Przejdź do
8.40119
Span® 20
greener alternative
for synthesis
Synonim(y):
Span® 20, Sorbitan monolaurate, Sorbitan monododecanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
215-663-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
33600 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >149 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18-/m1/s1
InChI key
LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest w 100% niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym na bazie biologicznej, a zatem jest zgodny z "Wykorzystaniem odnawialnych surowców" i należy do kategorii "12 zasad" naszych zielonych alternatyw.
Application
Span® 20 do syntezy. CAS 1338-39-2, masa molowa 346,47 g/mol.
Analysis Note
Hydroxyl value: 330 - 370
Saponification value: 158 - 170
Acid value: ≤ 10
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S663538892085548
Span&#174; 80 viscosity 1000-2000&#160;mPa.s&#160;(20&#160;°C)
Supelco
85548
Span® 80
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
<1.3 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
bp
>100 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
300.2 °F - closed cup
flash_point_c
> 149 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
840119050004022536699295
840119010004022536625102