Przejdź do
8.40104
Kwas 1,5-Naftalenodisulfonowy
for synthesis
Synonim(y):
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, Armstrong acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
404,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-317-9
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (HPLC)
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
51 hPa ( 50 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
potency
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110 °C (decomposes)
solubility
1030 g/L
bulk density
900 kg/m3
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(ccc2)[S](=O)(=O)[O-])ccc1.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI key
XTEGVFVZDVNBPF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): 22.0 - 26.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
840104025004022536865140
840104002504022536580715