Przejdź do
8310-OP
SSC Buffer
OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate
Synonim(y):
Saline-Sodium Citrate Buffer, 20X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
General Composition: Each liter of concentrate makes 20 L of 1X SSC buffer (1X = 0.150 M Sodium Chloride, 0.015 M Sodium Citrate). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
pH of solution at 25°C: 6.85-7.15
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8410-OP6506-OP6505-OP
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
clear colorless
color
clear colorless
color
clear colorless
color
clear colorless
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
8310-4L04055977228922