Przejdź do
8.24508
(+)-trans-2-tert-butylocykloheksanol
for synthesis
Synonim(y):
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
12352104
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
bp
88 °C/10.7 hPa
mp
54-57 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
DLTWBMHADAJAAZ-RKDXNWHRSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +40.0 - +44.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
824508050004022536494135