Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 90,70 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
90,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
mp
177-180 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1[C@@H](CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in Aceton): -20.0 - -19.0 °
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in Aceton): -20.0 - -19.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8244490250 | 04022536492841 |