Przejdź do
8.22333
Hydroquinone
for synthesis
Synonim(y):
Hydroquinone, 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-617-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
287 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<0.1 hPa ( 25 °C)
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
515 °C
potency
302 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
bp
287 °C/1013 hPa
mp
172 °C (decomposition)
transition temp
flash point 165 °C
solubility
70 g/L
density
1.358 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydroquinone can be used as a reducing agent:
  • To synthesize metal nanoparticles by reduction of metal salt precursors.[1]
  • For the reduction of aryldiazonium salt intermediates to aromatic compounds.
  • In combination with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) to prepare urchin-like gold nanoparticles via a one-pot seedless growth process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80712PHR146974347
Hydroquinone phyproof&#174; Reference Substance
PHL80712
Hydroquinone
grade
synthesis grade
grade
primary reference standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
70 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
crystals
form
-
form
-
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.
Facile synthesis of urchin-like gold nanoparticles using binary reducing agent composed of EDTA and hydroquinone
Nhat Hang NT and Phuong Phong NT
Vietnam Journal of Chemistry, 56(6), 667-671 (2018)
Hydroquinone as a reducing agent for conversion of aryldiazonium salts into arenes
McDonald RN and Richmond JM
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (17), 605-606 (1973)
Stuart T Gentry et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(5), 2613-2621 (2009-05-14)
Hydroquinone (HQ) was used as the principal chemical reducing agent to prepare aqueous silver nanocolloids from silver nitrate. The data demonstrate that HQ is unable to initiate the particle growth process on its own, but is able to sustain particle
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822333025004022536489513
822333902504022536489537
822333100004022536489520
822333250104022536765822
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?