Przejdź do
8.22314
4-metoksybenzaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
Anizaldehyd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(CH3O)C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
204-602-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-5.3 % (v/v)
refractive index
n20/D 1.57
pH
7 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
247-249 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 116 °C
solubility
2 g/L
density
1.12 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Multi-Target Directed Ligands for Alzheimer's Disease: </strong>Używany jako fragment leku do syntezy nowych podstawionych tiosemikarbazonów do leczenia choroby Alzheimera (AD) (Varma et al., 2023).</li>
<li><strong>Membrany do opatrywania ran oparte na unieruchomionym anizaldehydzie:</strong> membrany do opatrywania ran obejmowały unieruchomienie anizaldehydu (4-metoksybenzaldehydu) na kopolimerze chitozanu-GA-żelatyny, oferując wgląd w jego potencjał terapeutyczny w zastosowaniach do pielęgnacji ran (Tamer et al., 2022).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W2670201036937W267007
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥97.5%
solubility
2 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.57
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
240.8 °F - closed cup
flash_point_c
116 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?