Przejdź do
8.22311
Kwas (1S)-(+)-kamfor-10-sulfonowy
for resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
do rozwiązywania racematów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.30
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
221-554-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
powder
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
pH
0.3 (200 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposes)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])C[C@@]21C([C@@H](CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/p-1/t7-,10-/m0/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822311010004022536488769