Przejdź do
8.22293
2-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Synonim(y):
2-Nitrobenzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
967,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(NO2)C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.12
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
209-025-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
200 °C (Lit.)
bp
156 °C/20 hPa
mp
43.5 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
InChI key
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS No. 552-89-6, EC Number 209-025-3.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
552-89-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822293000104027269276980
822293010004022536488073
822293002504022536488066