Przejdź do
8.22184
TWEEN® 20
for synthesis
Synonim(y):
Montanox 20, Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-018-3
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
38900 mg/kg LD50, oral (Rat)
mol wt
~1228
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 275 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tween®-20 is a polysorbate-based non-ionic surfactant. It is made up of three chemical units:
  • aliphatic ester chains that hinder biomolecules from nonspecific interactions
  • aliphatic chain that can be non-covalently adsorbed on a hydrophobic surface
  • hydrophilic terminal hydroxyl groups, which can be chemically modified for potential applications.
Application
Non-ionic detergent
Tween®-20 can be used as a structure-directing agent in the preparation of mesoporous oxide films because of its ability to promote textural properties of the films such as controllable crystallinity, film morphology, tailor-designed pore structure, high BET surface area, and controlled film thickness. It is also used in the synthesis of AuNPs/TWEEN/GO composites, where Tween®-20 acts as a reducing and immobilizing agent for AuNPs (Au nanoparticles) as well as a stabilizing agent for GO (graphene oxide).[1]
Tween®-20 can also be used as an emulsifying, solubilizing, and wetting agent in a variety of liquid formulations.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.095 - 1.105
Hydroxyl value: 96 - 108
Saponification value: 40 - 50
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8341P2287P9416
form
liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mol wt
~1228
mol wt
~1228
mol wt
~1228
mol wt
~1228
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.095  g/mL at 25 °C ((lit.)), 1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
potency
38900 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 20
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?