Przejdź do
8.22122
Fenantren
for synthesis
Synonim(y):
Phenanthrene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
201-581-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.00012 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
potency
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
336 °C/1013 hPa
mp
97-100 °C
transition temp
flash point 171 °C
solubility
1.15 mg/L
bulk density
690 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c3c(ccc2cccc1)cccc3
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenantren
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
85-01-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822122025004022536484594
822122010004022536484587