Przejdź do
8.22070
Kwas 4-hydroksy-3-metoksycynamonowy
for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
321,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
793,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-679-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
mp
169-172 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90034PHL8966352229
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
169-172 °C
mp
-
mp
168-172 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822070010004022536670508
822070002504022536483504