Przejdź do
8.22051
1-Eikozanol
for synthesis
Synonim(y):
Alkohol arachilowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)19OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.55
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
211-119-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
solid
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
245 °C
kinematic viscosity
8 cSt(80 °C)
mp
65 °C
transition temp
flash point 195 °C
density
0.911 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Eikozanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
381.2 °F - open cup
flash_point_c
194 °C - open cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822051010004022536482996