Przejdź do
8.22048
1-Dodecen
for synthesis
Synonim(y):
1-Dodecene, 1-Dodecylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.32
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
203-968-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥94.0% (GC)
Form:
liquid
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.193 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥94.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
226 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-5.4 % (v/v)
kinematic viscosity
0.68 cSt(100 °C)
bp
213-216 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
transition temp
flash point 77 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCC)CCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI key
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Dodecen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822048010004022536482866
822048050004022536765501