Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.94
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
222-207-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °C
mp
20-23 °C
transition temp
flash point 110 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI key
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Chlorooktadekan to długołańcuchowy związek alifatyczny należący do klasy halogenków alkilowych. Jest powszechnie stosowany jako odczynnik w syntezie organicznej, szczególnie w tworzeniu łańcuchów alkilowych w większych cząsteczkach. Jego długi hydrofobowy łańcuch alkilowy sprawia, że idealnie nadaje się do syntezy środków powierzchniowo czynnych, takich jak czwartorzędowe sole amoniowe. Obecność atomu chloru czyni go podatnym na reakcje substytucji nukleofilowej.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorooktadekan
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8220000100 | 04022536481715 |