Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4NH2 · 2 HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.07
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
206-375-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
436 Pa ( 25 °C)
Quality Level
form
crystals
expl. lim.
0.7-11.2 % (v/v)
mp
28 °C
transition temp
flash point 45 °C
solubility
soluble 930 g/L
density
0.88 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8219800025 | 04022536481333 |
| 8219800010 | 04027269910297 |