Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł 306,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(Br)C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-799-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
transition temp
flash point >100 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-bromoacetofenon
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8219680100 | 04022536481180 |
| 8219680025 | 04022536481173 |