Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 108,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
Informacje o tej pozycji
108,00 zł
vapor pressure
0.181 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
231 °C/1013 hPa
mp
-52 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (acidimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| mp -52 °C | mp 21 °C | mp - | mp 145-148 °C |
| bp 231 °C/1013 hPa | bp 324 °C/1013 hPa | bp 260 °C | bp - |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.12 g/cm3 at 20 °C | density 0.99 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesan propylu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8219580250 | 04022536480992 |
| 8219580005 | 04022536480985 |