Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
autoignition temp.
>250 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.3 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
213-216 °C
solubility
5 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Produkcja i zastosowania hydroksykwasów: Badanie to omawia syntezę hydroksykwasów, w tym kwasu 4-hydroksybenzoesowego, koncentrując się na szlakach enzymatycznych, które mają kluczowe znaczenie dla odkrywania leków ze względu na ich zastosowanie w tworzeniu bardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska metod produkcji (Bhalla et al., 2014).
- Synteza mikrobiologiczna z surowców odnawialnych: Podkreśla mikrobiologiczne metody produkcji kwasu 4-hydroksybenzoesowego z odnawialnych surowców, kluczowe dla zrównoważonej syntezy chemicznej w farmacji i materiałoznawstwie (Chen et al., 2021).
- Oligomeryzacja za pośrednictwem lakazy: Bada enzymatyczną oligomeryzację kwasu 4-hydroksybenzoesowego, która może prowadzić do nowych materiałów o ulepszonej stabilności i funkcjonalności, przydatnych w materiałoznawstwie i systemach dostarczania leków (Slagman et al., 2016).
- Właściwości przeciwwirusowe: Omawia potencjał kwasu 4-hydroksybenzoesowego pochodzącego z autooksydacji kwasu katechinowego jako środka przeciwwirusowego przeciwko wirusowi opryszczki pospolitej, oferując potencjalne zastosowania w opracowywaniu leków (Alfei et al., 2022).
- Wpływ na społeczność drobnoustrojów glebowych: Bada wpływ kwasu 4-hydroksybenzoesowego na społeczności drobnoustrojów glebowych winogron, podkreślając jego potencjalny wpływ na środowisko i zastosowania w zrównoważonym rolnictwie i badaniach akademickich (Guo et al., 2015).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| solubility 5 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 213-216 °C | mp 213-217 °C (lit.) | mp 213-217 °C (lit.) | mp 213-217 °C (lit.) |
| autoignition temp. >250 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 4-hydroksybenzoesowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8218149050 | 04027269124533 |
| 8218140250 | 04022536479163 |
| 8218141000 | 04022536479170 |
| 8218140005 | 04022536479156 |