Przejdź do
8.21240
Kwas 4-metoksyfenylooctowy
for synthesis
Synonim(y):
4-Methoxyphenylacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
EC Index Number:
203-166-4
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
bp
138-140 °C/4 hPa
mp
86-88 °C
transition temp
flash point 193 °C
bulk density
440 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 4-metoksyfenylooctowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
379.4 °F
flash_point_c
193 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821240010004022536476551
821240025004022536476568