Przejdź do
8.21095
Tetrahydrotiofen
for synthesis
Synonim(y):
Siarczek tetrametylenu, THT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
99,40 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.17
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-728-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
99,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
202 °C
potency
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-12.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
transition temp
flash point 19 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1CCCC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T156018.07993T22403
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
mp
-96 °C
mp
−96 °C (lit.)
mp
26 °C
mp
-
bp
121 °C/1013 hPa
bp
119 °C (lit.)
bp
285 °C/1013 hPa
bp
235-237 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrotiofen
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821095000504022536473666
821095025004022536473673