Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(C6H5)C6H4C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
201-517-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
potency
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
332 °C/1013 hPa
mp
55-59 °C
transition temp
flash point 163 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c2(c(cccc2)c3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Hybrid Edge Results in Narrowed Band Gap: Bottom-up Liquid-Phase Synthesis of Bent N = 6/8 Armchair Graphene Nanoribbons.: This study demonstrates a bottom-up liquid-phase synthesis of bent armchair graphene nanoribbons with a hybrid edge structure, resulting in a narrowed band gap. The application of o-Terphenyl in this synthesis is crucial for achieving the desired properties of the nanoribbons (Li et al., 2024).
- White Light from Blue Fluorescence and Sensitized Yellow Long-Afterglow Phosphorescence of o-Terphenyl in Its ο-Acid···Base Adduct with Ag(3)Pz(3).: The research explores the optical properties of o-Terphenyl in a complex with Ag(3)Pz(3), showing its potential in white light generation through blue fluorescence and yellow long-afterglow phosphorescence (Zhan et al., 2019).
- Regularized Dynamical Decoupling Noise Spectroscopy - A Decoherence Descriptor for Radicals in Glassy Matrices.: This paper describes the use of o-Terphenyl as a glassy matrix for noise spectroscopy, providing insights into the decoherence processes of radicals. The findings highlight o-Terphenyl′s role in stabilizing radicals for advanced spectroscopic applications (Soetbeer et al., 2021).
- Counterion Influence on Dynamic Spin Properties in a V(iv) Complex.: The influence of counterions on the dynamic spin properties of a V(iv) complex is investigated, with o-Terphenyl playing a role in modulating the magnetic properties of the complex. This study underscores the material′s significance in magnetic resonance applications (Lin et al., 2019).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
325.4 °F
flash_point_c
163 °C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8210770025 | 04022536473369 |
| 8210770100 | 04022536473376 |
| 8210772500 | 04022536704821 |