Przejdź do
8.21051
Piren
for synthesis
Synonim(y):
Benzo[def]fenantren
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
913,00 zł
684,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-927-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
powder
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
powder
potency
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
145.3 °C
transition temp
flash point 224 °C
density
1.209 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
c21c3c4ccc2cccc1ccc3ccc4
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR177R1886848570
Pyrene BCR&#174;, certified reference material
BCR177R
Pyrene
Pyrene certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
18868
Pyrene
Pyrene analytical standard
Supelco
48570
Pyrene
assay
≥96.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
bp
393 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
mp
145.3 °C
mp
145-148 °C (lit.)
mp
145-148 °C (lit.)
mp
145-148 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piren
pictograms
Environment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
129-00-0
CAS No.
129-00-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821051005004022536472744
821051000504022536472737
821051025004022536472751