Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
202-717-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
pH
7 ( in H2O)
mp
188-191 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)c1nccnc1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 97% | assay 98% | assay 97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 188-191 °C | mp 195-200 °C | mp 110 °C (dec.) (lit.) | mp 207-213 °C |
| pH 7 ( in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8210500025 | 04022536472706 |