Przejdź do
8.21014
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate
for synthesis
Synonim(y):
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate, Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.26
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-685-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
244-250 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
6500 mg/kg LD50, oral (Rat), 5640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-5.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
244-250 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
transition temp
flash point 102 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCCCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821014010004022536471730
821014100004022536471747
821014250004022536471754