Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 149,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
149,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.0000647 Pa ( 20 °C)
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
470 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
bp
381 °C/1011 hPa
mp
182-185 °C
solubility
0.127 mg/L
density
1.296 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1c2c(cccc2)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI key
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥98% |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| solubility 0.127 mg/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form pellets | form powder | form - |
| pH 6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenothiazine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8209750100 | 04022536470818 |
| 8209759050 | 04022536470832 |
| 8209751000 | 04022536470825 |