Przejdź do
8.20879
2′-Nitroacetanilid
for synthesis
Synonim(y):
2′-Nitroacetanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
209-009-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
90-93 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI key
BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820879010004022536468471
820879002504022536468464