Przejdź do
8.20828
1-metylo-4-piperydynon
for synthesis
Synonim(y):
1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
215-895-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
60-62 °C/19 hPa
transition temp
flash point 58 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCC(=O)CC1)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup