Przejdź do
8.20756
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
Synonim(y):
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-037-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39021012
Form:
liquid
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
1.75 cSt(20 °C)
bp
183 °C
transition temp
flash point 57 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)CC(OC)OC)C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.200028.0136663287
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
bp
183 °C
bp
63-65 °C/1013 hPa
bp
102 °C/1013 hPa
bp
-
kinematic viscosity
1.75 cSt(20 °C)
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
134.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
flash_point_c
57 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820756000504022536465890
820756025004022536465906