Przejdź do
8.20663
4-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxybenzyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
EC Index Number:
210-768-0
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
mp
118-124 °C
solubility
soluble 6.7 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 114 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c