Przejdź do
8.20647
4-heksylorezorcynol
for synthesis
Synonim(y):
4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
907,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-257-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
potency
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
333-335 °C/1013 hPa
mp
64-67 °C
transition temp
flash point >100 °C
bulk density
340 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)O)CCCCCC
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
InChI key
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C70606N15553H0420000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
bp
333-335 °C/1013 hPa
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
333-335 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
64-67 °C
mp
106-108 °C (lit.)
mp
173-177 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
bulk density
340 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-heksylorezorcynol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
388.4 °F
flash_point_c
198 °C