Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
UNSPSC Code:
12352003
EC Index Number:
211-736-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
3535 kPa
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
263 °C
bp
71-72 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
transition temp
flash point -20 °C
solubility
0.36 g/L (experimental)
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(CC)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
InChI key
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.720
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.720
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexyne
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8206430025 | 04022536463469 |
| 8206430100 | 04022536463476 |