Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
155 mmHg ( 21.1 °C), 412 hPa ( 38 °C)
autoignition temp.
487 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
mp
-140 °C
density
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
InChI key
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A monomer in the production of polyhexene-1 (PHe) elastomer material via metal-catalyzed homopolymerization reaction. This elastomeric material can be further utilized in the modification of plastic and rubber products.
- A comonomer in the manufacture of polyethylenes such as linear low-density polyethylene (LDPE) and high-density polyethylene (HDPE). These materials are widely used in everyday products such as plastic bags, packaging films, agricultural films, and containers.
- A solvent in the separation of olefins and paraffins.
It can also be used in copolymerization reactions along with 1-butylene or propylene to synthesize thermoplastic copolymers to increase the impact strength, elongation at break, density, and melt flow index and to impart good stiffness-flexibility balance.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
-25.0 °C - closed cup
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
592-41-6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8206391000 | 04022536463407 |
| 8206390250 | 04022536463391 |
| 8206390005 | 04022536463384 |
| 8206399600 | 04027269144036 |
| 8206399135 | 04054839712975 |