Przejdź do
8.20624
1-Heptanol
for synthesis
Synonim(y):
Alkohol heptylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-897-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat), 2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9 % (v/v)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
transition temp
flash point 78 °C
solubility
1 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCC
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820624010004022536463001
820624100004022536463025
820624050004022536463018