This product is soluble at 47 g/L in water.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł |
Informacje o tej pozycji
465,00 zł
vapor pressure
2.09 hPa ( 58 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
pH
8 (47 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.34 cSt(23 °C)
bp
49 °C/1 hPa
transition temp
flash point 91.5 °C
density
1.064 g/cm3 at 23 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NOCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChI key
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| form liquid | form - | form solid | form - |
| bp 49 °C/1 hPa | bp - | bp - | bp - |
| density 1.064 g/cm3 at 23 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-benzylohydroksyloamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8206170010 | 04027269019907 |
-
Is this compound soluble in water? or any common organic solvents?