Przejdź do
8.20610
Glyoxal
(40% solution in water) for synthesis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352114
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
20.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
autoignition temp.
285 °C
potency
2000-5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
2-3 (20 °C in H2O)
bp
104 °C/1013 hPa
mp
-14 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Reakcje wieloskładnikowe z udziałem HFIP: Badania pokazują zastosowanie HFIP (heksafluoroizopropanolu) w syntezie pochodnych tiazolu połączonych pirazolem, podkreślając nowe zastosowanie w syntezie organicznej. Glioksal odgrywa kluczową rolę w rozwoju tych wielofunkcyjnych struktur, przyczyniając się do zaawansowanego projektowania materiałów (Banerjee et al., 2024).
  • Zszywanie peptydów w inżynierii białek: Badanie opisuje techniki zszywania peptydów przy użyciu alfa-ketoaldehydów, które sieciują aminy poprzez łączniki zmodyfikowane glioksalem. Podejście to ma kluczowe znaczenie w tworzeniu stabilnych struktur peptydowych do zastosowań terapeutycznych (Guo et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 39.0 - 41.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.266 - 1.271
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820610902504027269213459
820610250004022536462639
820610100004022536462622
820610010004022536462615