Przejdź do
82057
Transferyna bydlęca nasycona żelazem (HOLO)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Level
form
powder
shelf life
48 mo.
General description
Nasza oferta SAFC® wysokiej jakości surowców do stosowania w przetwórstwie biofarmaceutycznym jest zgodna z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości oraz dokumentacją i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić wymagania określone w programie M-Clarity.
Program M-Clarity
Nasza kompleksowa oferta chemikaliów procesowych nie tylko zapewnia producentom biofarmaceutycznym wysokiej jakości surowce do produkcji klasycznych i nowych terapii, ale także pomaga im szybciej wejść na rynek i uprościć wyzwania regulacyjne. Począwszy od klas nie-GMP do zastosowań o niskim ryzyku, po IPEC-PQG GMP do zastosowań o wyższym ryzyku, mamy produkty spełniające wszystkie potrzeby produkcyjne.
Preparation Note
chłodzony
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4376G2299T1283
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
biological source
bovine
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
shelf life
48 mo.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c