Przejdź do
8.20553
2,3-Epoxypropyl phenyl ether
for synthesis
Synonim(y):
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycid ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
204-557-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.013 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
2150 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
3.5 °C
transition temp
flash point 114 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C1)COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of chiral cyclic carbonates via kinetic resolution of racemic epoxides: Focuses on kinetic resolution processes involving 2,3-epoxypropyl phenyl ether, contributing to advancements in chiral compound synthesis (Wu et al., 2016) (MDPI Link).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.002598.01553148067
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
99%
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
mp
3.5 °C
mp
-100 °C
mp
-
mp
45-48 °C (lit.)
vapor pressure
0.013 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
2.6 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
122-60-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820553902004022536660615
820553025004022536461267