Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł |
Informacje o tej pozycji
229,00 zł
vapor pressure
<0.001 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
204-206 °C/20 hPa
mp
34-37 °C
transition temp
flash point 176 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
InChI key
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Wpływ temperatury i wypełniaczy w postaci cząstek grafitu na przewodność cieplną i lepkość materiału przemiany fazowej n-eikozanu: W tym badaniu omówiono zwiększoną przewodność cieplną i zmiany lepkości n-eikozanu po zmieszaniu z grafitowymi wypełniaczami cząstek, co jest ważne dla zastosowań w magazynowaniu energii i zarządzaniu ciepłem (Srinivasan et al., 2017).
- Samoorganizująca się synteza mikrokapsułkowanych materiałów zmieniających fazę n-eikozanu z kontrolowaną fazą krystaliczną skorupą węglanu wapnia: Artykuł obejmuje syntezę mikrokapsułkowanego n-eikozanu z powłoką z węglanu wapnia, kluczową dla ulepszenia systemów magazynowania energii cieplnej w mechanizmach dostarczania leków (Yu et al., 2014).
- Przygotowanie i właściwości termiczne n-eikozanu/nano-SiO2/rozszerzonego grafitowego kompozytowego materiału z przemianą fazową do magazynowania energii cieplnej: Badania te dotyczą przygotowania i ulepszonych właściwości termicznych kompozytów n-eikozanu, korzystnych dla zastosowań w naukach materiałowych koncentrujących się na efektywności energetycznej (Zhang et al., 2020).
- Badanie eksperymentalne ulepszonych radiatorów do zarządzania ciepłem przy użyciu n-eikozanu jako materiału przemiany fazowej: W tym artykule oceniono zastosowanie n-eikozanu w ulepszaniu radiatorów, co jest istotne dla projektowania bardziej wydajnych systemów chłodzenia w procesach produkcji farmaceutycznej (Arshad et al., 2018).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥93.5% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 204-206 °C/20 hPa | bp 199-200 °C/4 hPa | bp 195 °C/1013 hPa | bp 369 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 0.79 g/cm3 at 20 °C | density 0.778 g/cm3 at 48 °C | density 0.765 g/cm3 at 20 °C | density 0.778 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form crystals | form flakes | form liquid | form solid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8205470050 | 04022536461175 |