Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 904,00 zł |
Informacje o tej pozycji
218,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
200 °C
expl. lim.
0.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp
-9.6 °C
transition temp
flash point 85.5 °C
density
0.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCC)CCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Non-polar solvent for the direct synthesis of indium nanoparticles.
- Diluent in bifunctional ionic liquid (IL) to extract lithium from brines.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.8% (GC) | assay - |
| grade synthesis grade | grade anhydrous | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| bp 216.3 °C/1013 hPa | bp 215-217 °C (lit.) | bp 215-217 °C (lit.) | bp 215-217 °C (lit.) |
| density 0.75 g/cm3 at 20 °C | density 0.75 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.75 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.75 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
70 °C - Pensky-Martens closed cup
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8205430025 | 04027269913014 |
| 8205430100 | 04022536461021 |
| 8205431000 | 04022536567402 |
| 8205430250 | 04022536461038 |