Quality Level
form
liquid
potency
573 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
>5 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
116 °C/20 hPa
mp
<-30 °C
transition temp
flash point 57 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Lungs, Respiratory system
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
flash_point_f
134.6 °F
flash_point_c
57 °C
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-82-8
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8205020005 | 04022536460291 |
| 8205020250 | 04022536460314 |