Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.26
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-072-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
331-333 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
transition temp
flash point 170 °C
solubility
0.0015 g/L (Lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI key
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzotiofen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8204090025 | 04022536458458 |