Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
223-736-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(O)COCC)CC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-5-7(8)6-10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
WIHIUTUAHOZVLE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8203920250 | 04022536458083 |
| 8203920050 | 04022536458076 |