Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.62
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
201-967-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
85.0-88.0% (GC)
Form:
liquid
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
85.0-88.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>500 °C
potency
1540 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
refractive index
n20/589 1.6332
pH
7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
259 °C/1013 hPa
mp
-6--2.5 °C
transition temp
flash point 115 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Enhancement of polymer solar cells: 1-Chloronaphthalene was used as a solid additive in high-efficiency polymer solar cells developed with a benzo-difuran-based donor polymer, improving device performance and stability (Chen et al., 2023).
- Study of charge transfer complexes: The electronic and vibrational properties of tetracyanoethylene-chloronaphthalene charge transfer complex in solution were explored using TD-DFT and ab initio molecular dynamics, providing insights into molecular interactions and stability (Coppola et al., 2022).
- Efficiency boost in solar cells: 1-Chloronaphthalene was employed as a nontoxic, halogen-free additive in polymer solar cells, significantly boosting their efficiency and highlighting its potential as an environmentally friendly material for solar energy applications (Liu et al., 2021).
- Development of nonhalogenated-solvent solar cells: Medium-band-gap small-molecule acceptors based on a 6,12-dihydro-diindolo[1,2-b:1,2-e]pyrazine unit were used in nonhalogenated-solvent-processed polymer solar cells, where 1-Chloronaphthalene acted as a solvent, promoting higher device efficiencies and reduced environmental impact (Chen et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): 85.0 - 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.195
2-Chloronaphthalene (GC, area%): 12.0 - 15.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.195
2-Chloronaphthalene (GC, area%): 12.0 - 15.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8203150025 | 04027269912963 |
| 8203150100 | 04027269042363 |
| 8203151000 | 04027269042370 |