Przejdź do
8.20240
tert-butylobenzen
for synthesis
Synonim(y):
2-metylo-2-fenylopropan
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
EC Index Number:
202-632-4
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
vapor pressure
1.33 hPa ( 13 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
445 °C
potency
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-5.6 % (v/v)
mp
-58 °C
transition temp
flash point 44 °C
solubility
29.5 mg/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-butylobenzen
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820240010004022536454757
820240050004022536454764