Przejdź do
8.18896
1-Bromotetradekan
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromotetradecane, Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.28
EC Index Number:
203-999-3
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
175-178 °C/27 hPa
mp
4-6 °C
transition temp
flash point 149 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
InChI key
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.020
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromotetradekan
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
113 °C - closed cup
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818896025004022536447803
818896000504022536447797